Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-Schmetterlingsdurchgangsventil Edelstahl/Kalrez mit KF VS 16C / DN 16
Die Ventile sorgen für eine geringe Leckage und minimale Entgasungsrate
Marke: VACUUBRAND™ 20665007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Ventile der Serien VS und VS Schmetterlingsventile. Eine kreisförmige Ventilplatte mit einem Dichtring am Außenrand dreht sich um eine Achse im rechten Winkel zur Ventilachse. Dadurch lassen die Ventile praktisch den gesamten Querschnitt frei und bieten eine sehr gute Leitfähigkeit. Die Ventilkörper sind einteilig, aus stabilem Material gefertigt und benötigen (zusätzlich zur Ventilkopfdichtung) nur eine elastische Wellendichtung für die Wellendrehbewegung. Die Ventile sorgen für geringe Leckage- und minimale Entgasungsraten. Die VS C-Serie besitzt eine Ventildichtung aus Perfluorelastomer (ffKM).
Spezifikation
Je 1 | |
Absperrventil VS 16C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Chemie-Schmetterlingsdurchgangsventil Edelstahl/Kalrez mit KF VS 16C / DN 16 > Typ:VS 16C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur