Learn More
Uvex Busingess Casual 95388 Insole - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 business Casual
19.95 CHF
Specifications
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Uvex Business Casual
Material Microvelour
Einwegprodukt Nein
Geschlecht Unisex
View More Specs
Products 10
Product Code Brand Größe Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Größe Price Quantity & Availability  
17288171
View Documents
Uvex
9538839
39 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17298171
View Documents
Uvex
9538840
40 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17208181
View Documents
Uvex
9538841
41 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17218181
View Documents
Uvex
9538842
42 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17228181
View Documents
Uvex
9538843
43 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17238181
View Documents
Uvex
9538844
44 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17248181
View Documents
Uvex
9538845
45 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17258181
View Documents
Uvex
9538846
46 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17268181
View Documents
Uvex
9538847
47 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17278181
View Documents
Uvex
9538848
48 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
  • Full surface foot shock absorption
  • Highly breathable and moisture-absorbent material
  • Perforation for improved breathability
  • Shock absorption zones support natural foot movement
  • Skin compatibility and pleasant surface structure
  • Supports foot arch
  • Article No. 9538.8
  • Size: 38 to 48
Specifications
Specifications
Schwarz
Microvelour
Unisex
Ja
Uvex Business Casual
Nein
Standardbreite
Nein
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Uvex Busingess Casual 95388 Insole - Width 11