Learn More
Buerkle™ Bürkle™ Behälter aus Polyethylen zur Reinigung und Lagerung
Buerkle™ Behälter aus Polyethylen zur Reinigung und Lagerung von Pipetten.
130.04 CHF - 148.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 155 mm
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipetten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Form Rund
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11857253
Unterlagen ansehen
Buerkle™
9650-0651
550 mm 10 l
148.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11961501
Unterlagen ansehen
Buerkle™
9650-0652
660 mm 12,5 l
130.04 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Buerkle™ Behälter aus Polyethylen zur Reinigung und Lagerung von Pipetten.
Spezifikation
Spezifikation
155 mm
Pipetten
Rund
Polyethylen
Zur Verwendung im Labor
Reinigungs- und Lagerbehälter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Bürkle™ Behälter aus Polyethylen zur Reinigung und Lagerung