Learn More
Thermo Scientific Chemicals Burgess-Reagenz, 96 %
Beschreibung
Burgess reagent is a selective dehydrating reagent used in organic synthesis. It is used to convert secondary and tertiary alcohol, with an adjacent proton, into alkenes. Burgess reagent is also utilized to promote great synthetic values in medicinal chemistry. It has been used in dehydration of primary amides, formamides and primary nitroalkanes to generate nitriles, isocyanides and nitrile oxides respectively. It forms urethanes when it reacts with primary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Das Burgess-Reagenz ist ein selektives Dehydratisierungsreagenz, das in der organischen Synthese verwendet wird. Es wird verwendet, um sekundäre und tertiäre Alkohole mit einem angrenzenden Proton in Alkene umzuwandeln. Das synthetische Burgess-Reagenz ist in der medizinischen Chemie von großem Wert. Es wird bei der Dehydrierung von primären Amiden, Formamiden und primären Nitroalkanen zur Erzeugung von Nitrilen, Isocyaniden und Nitriloxiden verwendet. Es bildet Urethane, wenn es mit primären Alkoholen reagiert.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Burgess Reagent |
Schmelzpunkt | 72°C to 82°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1432131 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in organic solvents. |
IUPAC-Name | (methoxycarbonyl)[(triethylazaniumyl)sulfonyl]azanide |
Formelmasse | 238.3 |
Reinheit (%) | 96% |