Learn More
Thermo Scientific™ BupH™ Tris-gepufferte Kochsalzlösungspackungen
Unsere Qualitätskontrolle gewährleistet, dass jede Packung Puffertrockenmischung ohne Wiegen oder pH-Wert-Einstellung konsistente Lösungen liefert. Einfach den Inhalt eine Folienpackung in einen Becher geben, die geeigneten Lösungsmittel zugeben und zum Auflösen rühren.
Marke:  Thermo Scientific™ 28376
296.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10137833
  • 353.00 CHF / 40 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20–25 °C
BupH™
40 Packungen
7,2
Pulver
Trockenmischung
Tris-gepufferte Salzlösungspackungen
ELISA, Western Blotting
Tris-Puffer
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI396300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number28376
ChargennummerZF392824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Catalog Number28376
ChargennummerZE391568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number28376
ChargennummerZB389439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number28376
ChargennummerYL386460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number28376
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BupH™ Tris-gepufferte Kochsalzlösungspackungen > BupH Tris-gepufferte Salzlösungspackungen, 40 Packungen