Learn More
Fisherbrand™ Bunsenbrenner ohne Kontrollleuchte mit NF-Anschluss und 13 mm-Öffnung
Vor dem Versand auf Flammenqualität und Dichtheit geprüft.
30.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Bunsenbrenner |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | NF-Schraubanschluss G 0,5 in |
Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
Höhe (metrisch) | 145 mm |
Enthält | NF-Anschluss |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gastyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gastyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11775396
|
Fisherbrand™
4006/1BBSP |
Verbrauch von 144 l/h | Butan, Propan, Flüssiggas |
30.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11765396
|
Fisherbrand™
4006/2BBSP |
Verbrauch von 107 l/h | Erdgas, Methan |
30.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- NF-Anschluss
- Nicht mit Luftregler ausgestattet
- 13 mm Brennerkopfdurchmesser
- 145 mm Gesamthöhe
- Verchromter Stahlbrenner, Sockel aus Gusseisen
Spezifikation
Bunsenbrenner | |
13 mm | |
NF-Anschluss |
NF-Schraubanschluss G 0,5 in | |
145 mm | |
Je 1 |