Learn More
Labconco Bulk Tray Dryer
FreeZone Bulk Tray Dryers lyophilize moderate to large bulk sample loads or small batches of vials or serum bottles. FreeZone Console Freeze Dryer and vacuum pump are required.
17935.00 CHF - 24065.00 CHF
Spezifikation
Typ Hordentrockner
Anzahl Einschübe 3
Temperaturbereich (metrisch) 60°C
Material Stainless Steel
Steckertyp All except North America
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17960140
Unterlagen ansehen
Labconco
780601090
Bulk Tray Dryer
17935.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17910180
Unterlagen ansehen
Labconco
780601190
6-Port Manifold, Bulk Tray Dryer
20545.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17900190
Unterlagen ansehen
Labconco
780601290
Isolation Valve, Bulk Tray Dryer
21845.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17950180
Unterlagen ansehen
Labconco
780601390
6-Port Manifold, Isolation Valve, Bulk Tray Dryer
24065.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lyophilize moderate to large bulk sample loads or numerous small batches of vials or serum bottles.
  • Bulk Tray Dryers have three large, 12.7 x 16.6 in. shelves that heat up to +60°C.
  • Lyo-Works™ OS lets the user set up to 30 programs, with up to 16 steps each; record, chart and store data, and receive email alerts.
  • The tray dryer connects to a FreeZone Console Freeze Dryer that provides a real time display of the tray dryer’s parameters on a large capacitive touchscreen.
  • For use with FreeZone Console Freeze Dryer manufactured after July 2017.
Spezifikation
Spezifikation
Hordentrockner
60°C
All except North America
3
Stainless Steel
230 V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco Bulk Tray Dryer