Learn More
Atago™ Kolben
Verwenden Sie diese Lampe mit ATAGO™ Beleuchtungsgeräten für Abbe Refraktometer.
Marke: Atago™ RE-1170
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lampe für Beleuchtungsgerät
- 8V
- 0,15A
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 5 Stück
Spezifikation
Saugbalg | |
Abbe-Refraktometer NAR-1T, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T. | |
Lampe für Beleuchtungsgerät (8 V, 0,15 A) | |
5 Packungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Atago™ Kolben > Stromversorgung:8 V, 0,15 A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur