Learn More
Macherey-Nagel™ Puffer für NucleoSpin™ RNA Plus
Zusätzliche Pufferlösungen für die Verwendung mit NucleoSpin™ RNA-Plus-Kits für eine effiziente und schnelle RNA-Isolierung von Zellen und Geweben.
38.95 CHF - 120.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin RNA Plus-Kit
CAS 593-84-0
Geruch Geruchsneutral
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15849127
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740907.30
30 mL Bindungslösung BS
38.95 CHF
30 Milliliter
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15839127
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740906.125
125 mL Lysepuffer LBP
120.00 CHF
125 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
NucleoSpin™ RNA Plus Kits
  • gDNA-Entfernungssäulen sind enthalten – kein zeitaufwendiger rDNase-Verdau
  • Praktische Handhabung: Lysatklärung und gDNA-Entfernung mit derselben Säule (in einem Schritt)
  • Neuartiger Lysepuffer: mit außergewöhnlich hoher Effizienz, kein Mercaptoethanol oder TCEP erforderlich
  • Zwei-Säulen-Silikamembransystem (eine Säule für die DNA-Entfernung, eine weitere Säule für die RNA-Isolierung)
  • Downstream-Prozesse: Echtzeit-PCR, Northern Blotting, Primer-Erweiterung, Array-Technologie, RNase-Schutz-Assays
Spezifikation
Spezifikation
NucleoSpin RNA Plus-Kit
Geruchsneutral
Flüssig
593-84-0
Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
RNA-Isolierung aus Zellen und Geweben
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Mindestens 1 Jahr
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Puffer für NucleoSpin™ RNA Plus