Learn More
Macherey-Nagel™ Puffer für NucleoSpin™ 96 DNA Plasma
Zusätzliches Angebot an Pufferlösungen für die Isolierung von zellfreier, zirkulierender DNA aus bis zu 2 ml Blutplasma im 96-Well Format mit hohem Durchsatz mit dem NucleoSpin™ 96 DNA-Kit oder Core-Kit.
79.15 CHF - 123.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin™ 96 DNA-Plasma-Kit oder Core-Kit |
---|---|
CAS | 50-01-1 |
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18 bis 25 °C) |
Form | Flüssig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung zellfreier DNA aus Plasma |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15819127
|
Macherey-Nagel™
740836.250 |
Bindungspuffer PMB | 250 mL |
123.00 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15809127
|
Macherey-Nagel™
740835.125 |
Lysepuffer PML | 125 mL |
79.15 CHF
125 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
NucleoSpin™ 96 DNA-Plasma
- Isolierung zellfreier DNA aus bis zu 2 ml Blutplasma (d. h. ‘Flüssigbiopsien’)
- Hocheffiziente Rückgewinnung von zellfreier DNA
- 96-Well-Lösung für hohen Durchsatz
- Manuelle oder automatisierte Verarbeitung
- Optimiertes Protokoll für BCT‘ (Streck-Röhrchen) für zellfreie DNA
- Die Kern-Kits enthalten grundlegendes Material mit Schwerpunkt auf Automatisierungsplattformen
- Typische Downstream-Prozesse: NGS, qPCR, ddPCR
Spezifikation
NucleoSpin™ 96 DNA-Plasma-Kit oder Core-Kit | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Isolierung zellfreier DNA aus Plasma |
50-01-1 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Mindestens 1 Jahr
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Puffer für NucleoSpin™ 96 DNA Plasma