Learn More
Macherey-Nagel™ Pufferlösungen für NucleoMag™ RNA
Zusätzliche Pufferlösungen (z. B. Lysepuffer MR1, Waschpuffer MR3) zur Verwendung bei der auf magnetischen Beads basierenden Isolierung von RNA aus Zell- und Gewebeproben mit dem NucleoMag™ RNA-Kit.
127.00 CHF - 142.00 CHF
Specifications
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoMag™ RNA-Kit
CAS 593-84-0
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
Form Flüssig
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Produkttyp Menge Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Produkttyp Menge Price Quantity & Availability  
15879147
missing translation for 'viewDocuments'
Macherey-Nagel™
744351.125
Lysepuffer MR1 125 mL
127.00 CHF
125 Milliliter
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
15889147
missing translation for 'viewDocuments'
Macherey-Nagel™
744353.500
Waschpuffer MR3 320 mL
142.00 CHF
320 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
NucleoMag™ RNA
  • Das Einröhrchen-Verfahren minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Bewährtes 96-Well-Plattenformat
  • Kleine Elutionsvolumina ≥ 50 μl
  • Geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
  • Enthält rekombinante DNase
  • Reduktionsmittel TCEP enthalten (kein β-Mercaptoethanol erforderlich)
Specifications
Specifications
Farblos
593-84-0
Flüssig
NucleoMag™ RNA-Kit
Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
Isolierung von RNA aus Gewebe- und Zellproben
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : Mindestens 1 Jahr
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Macherey-Nagel™ Pufferlösungen für NucleoMag™ RNA