Learn More
Pufferlösung, pH 9,21, Mettler Toledo™
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
6 x 250 ml
Beschreibung
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Kalibrierlösungen mit Qualitäts-Prüfzertifikat. Zertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer. NIST/DIN-Puffer direkt, technische Puffer indirekt rückführbar. DKD-Puffer mir DKD-Zertifikat.
pH bei 25°C: 9,21
Typ: DKD
Menge: 250mL
pH bei 25°C: 9,21
Typ: DKD
Menge: 250mL
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau |
pH | 9.21 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 250 ml |
Lösungstyp | pH-Pufferlösung |
Geruch | Keine |
Verpackung | 250 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 9,21, Mettler Toledo™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur