Learn More
Pufferlösung pH 9.2, Boratpuffer, NIST-rückverfolgbar, gebrauchsfertig, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 383875000
32.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Buffer solution pH 9.2 | |
1330-43-4, 7732-18-5, 7647-14-5 | |
500 mL | |
1 |
Borate buffer, traceable to NIST, ready to use | |
1.0000g/mL | |
MFCD00163147 | |
Löslichkeit in Wasser: mischbar. |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer solution pH 9.2, Borate buffer, traceable to NIST