Learn More
Pufferlösung pH 9,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren und NIST-rückverfolgbarem Komplettzertifikat. Reagecon™ Pufferlösung, pH-Wert 9,00 wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ± 0,01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Marke:  Reagecon 10905
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11402024
  • 25.75 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren und NIST-rückverfolgbarem Komplettzertifikat.Reagecon™ Pufferlösung, pH-Wert 9,00 wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ± 0,01 getestet.Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Farblos
Flüssig
pH-Puffer
Ja
100 °C
9
500 ml
Merkmal
Fully miscible in water
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer924K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2025 Catalog Number10905
Chargennummer924G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog Number10905
Chargennummer924A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number10905
Chargennummer923D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog Number10905
Chargennummer922M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog Number10905
Name des Produkts
Pufferlösung pH 9,00, Reagecon™ > Menge: 500 ml