Learn More
Farbcodierte pH-Puffer im Doppelhals-Flaschenformat Artikelnummer.: 11444599
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbcodierte pH-Puffer im Doppelhals-Flaschenformat
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11444599 Alle ansehen Reagecon Produkte
500 ml, 10 at 25°C
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Artikelnummer. 11444599
Marke: Reagecon 1100525CTT
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie diese anwenderfreundlichen, farbcodierten pH-Puffer. Reagecon™ Farbcodierte pH-Puffer im Doppelhalsflaschenformat werden bei 20 oder 25 °C getestet, sind zertifiziert und auf NIST rückverfolgbar.
  • Farbige pH-Pufferlösungen
  • Getestet bei 20 °C oder25 °C  
  • Zertifiziert nach dem akkreditierten Reageco’ns ISO/IEC17025-Testverfahren
  • NIST-konform
  • In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich
Vorteile von Doppelhalsflaschen
  • KeinKontaminationsrisiko
  • Für die Kalibrierungder Elektrode ist kein separaterMessbehälter erforderlich
  • Die für die Kalibrierung erforderliche korrekte Puffermenge wird indie Kalibrierkammer abgegeben, wodurch kein Abfall entsteht
  • Ideal geeignet fürArbeiten im Außeneinsatz
  • Einfach zu transportieren
  • Erhältlich in den Größen 250 ml, 500 ml und 1 l
Spezifikation
Farbe Blau
pH 10 at 25°C
Menge 500 ml
Verpackung Doppelhalsflasche aus HDPE
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1125C24G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog Number1100525CTT
Chargennummer1125C24B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog Number1100525CTT
Chargennummer1125C24B1 (1) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number1100525CTT
Chargennummer1125C23L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number1100525CTT
Chargennummer1125C23E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number1100525CTT
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Farbcodierte pH-Puffer im Doppelhals-Flaschenformat >