Learn More
Pufferlösung pH 7, Phosphatpuffer, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7558-79-4 | H2KO4P
Marke: Thermo Scientific Acros 258590010
57.38 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-PufferSpezifikation
Buffer solution pH 7 | |
1 L | |
MFCD03097944 | |
14, 7659 | |
136.09 |
7558-79-4, 7732-18-5 | |
H2KO4P | |
Kunststoffflasche | |
14mmHg at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469048 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 258595000,258590010,258591000,258590025 |
A0469049 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 258595000,258590010,258591000,258590025 |
A0466761 | Analysenzertifikat | 11/10/2024 | 258595000,258590010,258591000,258590025 |
A0464476 | Analysenzertifikat | 10/07/2024 | 258595000,258590010,258591000,258590025 |
A0464475 | Analysenzertifikat | 10/07/2024 | 258595000,258590010,258591000,258590025 |