Learn More
Pufferlösung, pH 7.00
BIOPHARMA
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Komplettzertifikat. Reagecon™ Yellow Pufferlösung (pH-Wert 7.00) wird bei 20°C or 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Marke:  Reagecon 5070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11410469
  • 109.00 CHF / 5 Liter
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Farblos
Flüssig
Merkmal
Fully miscible in water
100 °C
7.00 ± 0.01
5 l
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer724L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number5070
Chargennummer724H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number5070
Chargennummer724B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number5070
Chargennummer723K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog Number5070
Chargennummer723G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number5070
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 7.00 > Menge: 5 l; Getestet bei 20 Grad C