Learn More
Pufferlösung, pH 6.00
BIOPHARMA
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Komplettzertifikat. Reagecon™ Pufferlösung (pH-Wert 6.00) wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Marke:  Reagecon 10605
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11452014
  • 27.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Farblos
Flüssig
pH-Puffer
Ja
100 °C
6
500 ml
Merkmal
Fully miscible in water
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer624J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2025 Catalog Number10605
Chargennummer623E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog Number10605
Chargennummer623E1 (5) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number10605
Chargennummer623E1 (4) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number10605
Chargennummer623E1 (3) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number10605
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 6.00 > Menge: 500 ml