Learn More
Pufferlösung pH 4, Phthalatpuffer, nach NIST, gebrauchsfertig, Thermo Scientific Chemicals
40.20 CHF - 64.12 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Buffer solution pH 4 |
---|---|
CAS | 877-24-7, 7732-18-5, 7487-94-7 |
Konzentration | Kaliumhydrogenphtalat1,0% |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Summenformel | C8H5KO4 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10727913
|
Thermo Scientific Acros
383835000 |
500 mL |
40.20 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10270023
|
Thermo Scientific Acros
383830010 |
1 L |
64.12 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifica
Buffer solution pH 4 | |
Kaliumhydrogenphtalat1,0% | |
C8H5KO4 | |
Löslichkeit in Wasser: mischbar. |
877-24-7, 7732-18-5, 7487-94-7 | |
Flüssigkeit | |
MFCD00217672 | |
204.22 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Buffer solution pH 4 (phthalate) traceable to NIST
RUO – Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto