Learn More
Pufferlösung pH 4, Phthalatpuffer, nach NIST, gebrauchsfertig, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 383835000
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Buffer solution pH 4 | |
Kaliumhydrogenphtalat1,0% | |
Flüssigkeit | |
C8H5KO4 | |
MFCD00217672 | |
204.22 |
877-24-7, 7732-18-5, 7487-94-7 | |
4.0 | |
500 mL | |
Geruchsneutral | |
Löslichkeit in Wasser: mischbar. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 4 (phthalate) traceable to NIST