Learn More
Pufferlösung pH 4, Citratpuffer, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 68-04-2 | C8H5KO4
Marke: Thermo Scientific Acros 258580010
60.25 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-PufferSpezifikation
Buffer solution pH 4 | |
68-04-2, 7647-14-5, 7732-18-5 | |
3.98 to 4.02 (20°C) | |
1 L | |
MFCD00130806 | |
Traceable to NIST |
Phthalate buffer | |
Farblos | |
Flüssigkeit | |
C8H5KO4 | |
Kunststoffflasche | |
204.23 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464200 | Analysenzertifikat | 02/07/2024 | 258580010,258585000,258580050 |
A0464201 | Analysenzertifikat | 02/07/2024 | 258580010,258585000,258580050 |
A0459352 | Analysenzertifikat | 15/01/2024 | 258580010,258585000,258580050 |
A0459353 | Analysenzertifikat | 15/01/2024 | 258580010,258585000,258580050 |
A0459351 | Analysenzertifikat | 15/01/2024 | 258580010,258585000,258580050 |