missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Pufferlösung, pH 4.64 Artikelnummer.: 10598471
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen

Pufferlösung, pH 4.64

Artikelnummer. 10598471 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
250 ml
Click to view available options
Menge:
250 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10598471

Marke: Mettler Toledo 51319013

Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Farblos
pH 4.64
Physikalische Form Liquid
Menge 250 ml
Lösungstyp pH-Pufferlösung
Geruch Ohne
Verpackung 250 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Pufferlösung, pH 4.64 >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt