Learn More
Pufferlösung pH 2,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren und NIST-rückverfolgbarem Komplettzertifikat. Reagecon™ Pufferlösung, pH-Wert 2,00 wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ± 0,02 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
27.50 CHF - 120.00 CHF
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
pH 2
Physikalische Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11492004
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
10205
500 ml
27.50 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12705393
Unterlagen ansehen
Reagecon
1020
1000 ml
120.00 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 15-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren und NIST-rückverfolgbarem Komplettzertifikat.Reagecon™ Pufferlösung, pH-Wert 2,00 wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ± 0,02 getestet.Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifizierung nach ISO 9001:2008
  • Akkreditiert nach ISO 17025
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Farblos
Flüssig
Ja
100 °C
2
Glycin, Salzsäure, Natriumchlorid
Fully miscible in water
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH 2,00, Reagecon™