Learn More
Pufferlösung, pH-Wert 2.0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Zitronensäure/Natriumhydroxid/Natriumchlorid, mit Fungizid, rückverfolgbares SRM-Zertifikat von NIST und PTB
48.35 CHF - 536.10 CHF
Spezifikation
Namenshinweis | Mit Fungizid |
---|---|
CAS | 7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9 |
MDL-Nummer | MFCD00146206 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15633180
|
Honeywell-Fluka
31045-100ML |
100 ml |
48.35 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15643180
|
Honeywell-Fluka
31045-1L |
1 l |
106.81 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15653180
|
Honeywell Fluka
31045-6X1L |
6 x 1 l |
536.10 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Mit Fungizid | |
7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9 | |
MFCD00146206 |
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H290
- Buffer solution pH 2.0 (20 °C)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid, Sodiumchloride, hydrochloric acid