Learn More
Pufferlösung pH 13, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Beschreibung
- Getestet und zertifiziert nach ISO17025 Akkreditierte Testmethode (INAB-Ref: 264T) und NIST-konform.
- Garantierte Stabilität.
Spezifikation
Spezifikation
pH | 13 |
Menge | 500 ml |
Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
UN-Nummer | 1824 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
32524L1 | Analysenzertifikat | 13/05/2025 | 1130525 |
32524C1 | Analysenzertifikat | 23/10/2024 | 1130525 |
32524C1 (1) | Analysenzertifikat | 13/06/2024 | 1130525 |
32523E1 | Analysenzertifikat | 16/01/2024 | 1130525 |
32522B1 | Analysenzertifikat | 30/11/2022 | 1130525 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BUFFER SOLUTION pH 13.00 ± 0.05 a 25°C
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH 13, Reagecon™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur