Learn More
Pufferlösung, pH 13.00
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Komplettzertifikat. Reagecon™ Pufferlösung (pH-Wert 13.00) wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.05 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
25.10 CHF - 40.40 CHF
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0 °C |
---|---|
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 13 |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11414539
![]() |
Reagecon
11305 |
500 ml |
25.10 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11442024
![]() |
Reagecon
1130 |
1000 ml |
40.40 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
- Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
- Zertifiziert gemäß ISO 9001.
- Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
0 °C | |
Farblos | |
Flüssig | |
Merkmal | |
Fully miscible in water |
100 °C | |
13 | |
Puffer | |
Ja |