Learn More
Pufferlösung pH 12,00, Reagecon™
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Komplettzertifikat. Reagecon™ Yellow Pufferlösung (pH-Wert 12.00) wird bei 20°C or 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.05 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Marke: Reagecon 1120
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
- Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
- Zertifiziert gemäß ISO 9001.
- Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
0 °C | |
12 | |
1000 ml | |
Ja |
Farblos | |
Flüssig | |
Merkmal | |
Fully miscible in water |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1224D1 | Analysenzertifikat | 27/04/2025 | 1120 |
1224B1 | Analysenzertifikat | 11/03/2025 | 1120 |
1224B1 (3) | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | 1120 |
1224B1 (2) | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | 1120 |
1224B1 (1) | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | 1120 |