Learn More
Pufferlösung, pH 10
Click to view available options
Menge:
250 ml
6 x 250 ml
Verpackung:
1 Packungen
6 Packungen
Beschreibung
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Kalibrierlösungen mit Qualitäts-Prüfzertifikat. Zertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer. NIST/DIN-Puffer direkt, technische Puffer indirekt rückführbar. DKD-Puffer mir DKD-Zertifikat.
pH bei 25°C: 10.00
Typ: technisch
Menge: 6 x 250mL
pH bei 25°C: 10.00
Typ: technisch
Menge: 6 x 250mL
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
pH | 10 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 6 x 250 ml |
Lösungstyp | pH-Pufferlösung |
Geruch | Ohne |
Verpackung | 6 Packungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 10 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur