Learn More
Fisher Chemical Buffer Solution, Colour Coded Red, pH 4, Traceable to NIST, 250ml
Marke:  Fisher Chemical J/2826/07
45.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Buffer Solution, Colour Coded Red, pH 4, Traceable to NIST, 250ml
Artikelnummer. 15840064
  • 46.00 CHF / 0.25 Liter
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525759 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberJ/2826/24,J/2826/15,J/2826/17,J/2826/07,J/2826/08,J/2826/21
Name des Produkts
Fisher Chemical Buffer Solution, Colour Coded Red, pH 4, Traceable to NIST, 250ml >