Learn More
Puffer pH 7, Reagecon™ Artikelnummer.: 11464579
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Puffer pH 7, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11464579 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 11464579
Marke: Reagecon 107025C
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
pH 7
Menge 1 l
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer725C25C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Catalog Number107025C
Chargennummer725C25A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog Number107025C
Chargennummer725C24J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2025 Catalog Number107025C
Chargennummer725C24G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog Number107025C
Chargennummer725C24D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog Number107025C
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Puffer pH 7, Reagecon™ >