Learn More
Farbcodierte Pufferlösung pH7.00 (Phosphat) gelb, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Description
Farbcodierte Pufferlösung pH-Wert 7,00 (Phosphat) gelb, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für Messungen des pH-Wertes, Fisher Chemical, Menge:1 l, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:7, MDL-Nummer:81857, physische Form:Flüssig
Gebrauchsfertig für die pH-Messung.
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
- Farbkodierte Standard-Pufferlösungen
- Hergestellt für Toleranzen von ±0,02 pH-Einheiten
- Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
- Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
- Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (gilt für die Mengen 1 l, 2,5 l und 5 l)
- Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
- Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
Specifications
Specifications
Farbe | Gelb |
pH | 7 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 1 L |
Lösungstyp | Pufferlösung |
Zusammensetzung | Dihydrogenkaliumphosphat, Natriumchlorid, Wasser, Natriumphosphat dibasisch |
MDL-Nummer | MFCD00011401 MFCD00147253 |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Farbcodierte Pufferlösung pH7.00 (Phosphat) gelb, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction