Learn More
Farbcodierte Pufferlösung pH7.00 (Phosphat) gelb, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10171570
5 L, Kunststoffbehälter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Farbcodierte Pufferlösung pH 7,00 (Phosphat) gelb, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für Messungen des pH-Wertes, Fisher Chemical, Menge: 1 l, Verpackung: HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert: 7, MDL-Nummer: 81857, physische Form: Flüssigkeit
Farbcodierte Pufferlösung pH-Wert 7,00 (Phosphat) gelb, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für Messungen des pH-Wertes, Fisher Chemical, Menge:1 l, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:7, MDL-Nummer:81857, physische Form:Flüssig
Gebrauchsfertig für die pH-Messung.
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
  • Farbkodierte Standard-Pufferlösungen
  • Hergestellt für Toleranzen von ±0,02 pH-Einheiten
  • Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
  • Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
  • Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (gilt für die Mengen 1 l, 2,5 l und 5 l)
  • Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
  • Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
pH 7
Physikalische Form Flüssig
Menge 5 L
MDL-Nummer 81857
Verpackung Kunststoffbehälter
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Farbcodierte Pufferlösung pH7.00 (Phosphat) gelb, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >