Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Funnel Holder with Reducing Insert für Buerkle™ Funnel Stands
Geeignet für Trichter mit einem Durchmesser von 40 bis 180 mm. Der Buerkle™ LaboPlast™ Trichterhalter mit Reduktionseinsatz ist magnetisiert und erfordert keine Klemmen oder Klemmschrauben.
Marke: Buerkle™ 9622-0001
15.22 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für Trichter mit Durchmessern von 40 bis 180 mm
- Polypropylen
- Magnetisiert
- Klemmschrauben nicht erforderlich
Spezifikation
Reduziereinsatz | |
Polypropylen | |
Magnet |
Trichter (Durchmesser 40 bis 180 mm) | |
1 | |
Je 1 |