Learn More
Brand™ Buerker-Tuerk Zählkammern
Kombination der Bürker und Thoma Systeme. BRAND™ Bürker Türk Zählkammern zeigen 9 große Quadrate mit einer Größe von jeweils 1 mm2 mit Doppellinierung. Die großen Quadrate sind in 16 Gruppenquadrate mit einer Seitenlänge von 0.2 mm unterteilt. Im mittleren großen Quadrat ist jedes Gruppenquadrat in 16 Miniquadrate mit einer Seitenlänge von 0.05 mm (= 0.0025 mm2) unterteilt.
73.50 CHF - 105.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Zählgerät |
---|---|
Menge | 1Each. |
Tiefe (metrisch) | 0.1 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10297390
|
Brand™
719520 |
Doppeltes Raster, mit Federklemmen |
105.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10333411
|
Brand™
719505 |
Doppeltes Raster, ohne Federklemmen |
73.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kombination der Systeme „Bürker“ und „Thoma“
- Doppelte Netzteilung, mit oder ohne Federklemmen.
- Das Zählnetz zeigt 9 Großquadrate von je 1 mm2. Die Großquadrate sind in 16 Gruppenquadrate mit einer Seitenlänge von 0.2 mm unterteilt. Jedes Gruppenquadrat im Großquadrat in der Mitte ist in 16Kleinquadrate mit einer Seitenlänge von 0.05 mm unterteilt (=0.0025 mm2).
- CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.
Spezifikation
Zählgerät | |
1Each. | |
0.1 mm |