Learn More
Brand™ Buerker Zählkammern
Zeigt 9 große Quadrate von je 1 mm2, die zum Zählen von Leukozyten verwendet werden. BRAND™ Bürker-Zählkammern enthalten auch Gruppenquadrate, die der Neubauer-Zählkammer in ihrer Größe entsprechen und zur Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten verwendet werden. CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Marke:  Brand™ 718905
71.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10628431
  • 73.55 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Anzeige von 9 Großquadraten mit einer Fläche von je 1 mm2 zur Zählung von Leukozyten.
  • Jedes Großquadrat ist durch Doppellinien (Abstand 0.05 mm) in 16 Gruppenquadrate mit einer Seitenlänge von 0.2 mm unterteilt.
  • Die Gruppenquadrate haben dieselbe Größe wie in der Neubauer-Zählkammer, jedoch keine weiteren Unterteilungen.Sie werden für die Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten genutzt.
  • Doppellinien zur Begrenzung von Kleinstquadraten mit einer Fläche von 0.0025 mm2.
  • CE-Kennzeichen entsprechend IVD-Richtlinie 98/79 CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zählgerät
0,1mm
Ohne Federklemmen
1Each.
Leukozyten-, Thrombozyten- und Erythrozytenzählung
Name des Produkts
Brand™ Buerker Zählkammern > Ohne Federklemmen