Learn More
Thermo Scientific™ Becher für Thermo Scientific™ M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor
Zubehör für den Thermo Scientific™ M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor
Marke:  Thermo Scientific™ 75005723
1053.32 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15125283
  • 1291.43 CHF / 2 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Zubehör für den Thermo Scientific™ M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor
Max Tube Dimensions: Height <33 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific™ M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor
4 Standard or 2 Midi-Deepwell plates
Unsealed Bucket
Offene Becher (2/Packung) (keine aerosoldichten Deckel möglich)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Becher für Thermo Scientific™ M10 Mikrotiterplatten-Ausschwingrotor > Unversiegelte Becher (2/Packung)