Learn More
Thermo Scientific™ Becher für Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Ausschwingrotoren
Erweitern Sie mit einer Auswahl von Bechern für Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Blutbank-Rotoren die Kapazität der einzelnen Becher oder maximieren Sie die Gesamtzahl der Blutbeutel pro Zentrifugiervorgang.
1884.38 CHF - 4839.08 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 x 500 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15600937
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75003846
12/16-Ausschwingrotoren Ovaler Einzel-Blutbeutelbecher für HAEMAFlex 12/16-Ausschwingrotor
4839.08 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15880582
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75003836
Ovaler, einzelner Blutbeutelbecher, mit Dura-Coat (Set mit 2) HAEMAFlex 6/8 Ausschwingrotoren
2055.23 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15729389
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75003834
Oval, einzeln, Blutbeutel, Eimer, 6/8-Ausschwingrotor Ovaler Einzel-Blutbeutelbecher für HAEMAFlex 6/8-Ausschwingrotor
1884.38 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific Blutbankzentrifugen bieten die Flexibilität zur Auswahl von Rotoren mit höherer Kapazität oder zur Anpassung bestehender Arbeitsabläufe, mit einer Auswahl von Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotoren und Bechersystemen.
Mit dem HAEMAFlex 6 Ausschwingrotor mit einer Blutbeutelkapazität von 6 x 550 ml decken Sie den Blutverarbeitungsbedarf Ihres Labors für normalen bis mittleren Durchsatz, oder rüsten Sie mit dem HAEMAFlex 8 Ausschwingrotor bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel auf.
Wählen Sie für Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz den HAEMAFlex 12 Ausschwingrotor mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, oder erweitern Sie mit dem HAEMAFlex 16 Rotor die Kapazität Ihrer Zentrifuge bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel.
Erweitern Sie auf Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher mit Nickelbeschichtung, die Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkalinie Lösungen bieten.
Spezifikation
Spezifikation
16 x 500 ml