Learn More
Thermo Scientific™ Becher für Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Ausschwingrotoren
Erweitern Sie mit einer Auswahl von Bechern für Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Blutbank-Rotoren die Kapazität der einzelnen Becher oder maximieren Sie die Gesamtzahl der Blutbeutel pro Zentrifugiervorgang.
Marke: Thermo Scientific™ 75003834
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Thermo Scientific Blutbankzentrifugen bieten die Flexibilität zur Auswahl von Rotoren mit höherer Kapazität oder zur Anpassung bestehender Arbeitsabläufe, mit einer Auswahl von Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotoren und Bechersystemen.
’Mit dem HAEMAFlex 6 Ausschwingrotor mit einer Blutbeutelkapazität von 6 x 550 ml decken Sie den Blutverarbeitungsbedarf Ihres Labors für normalen bis mittleren Durchsatz, oder rüsten Sie mit dem HAEMAFlex 8 Ausschwingrotor bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel auf.Wählen Sie für Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz den HAEMAFlex 12 Ausschwingrotor mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, oder erweitern Sie mit dem HAEMAFlex 16 Rotor die Kapazität Ihrer Zentrifuge bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel.
Erweitern Sie auf Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher mit Nickelbeschichtung, die Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkalinie Lösungen bieten.
Spezifikation
Ovaler Einzel-Blutbeutelbecher für HAEMAFlex 6/8-Ausschwingrotor | |
16 x 500 ml | |
Oval, einzeln, Blutbeutel, Eimer, 6/8-Ausschwingrotor |