Learn More
Thermo Scientific™ Zentrifugenbecher und -deckel für Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ Ausschwingrotoren 75-002-000 mit 4 Plätzen
Geeignet für Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R Zentrifugen mit 4-Positionsausschwingrotor 75-002-000.
Marke: Thermo Scientific™ 75002004
Beschreibung
Zur Verwendung mit Zentrifugen vom Typ Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R bei Ausstattung mit 4-Platz-Ausschwingrotor 75-002-000.
Für rechteckige oder runde Becher.
- Rechteckiger Becher(75-002-001) Fassungsvermögen: 150 ml
- Rundbecher (75-002-002) Fassungsvermögen: 400 ml
- Die aerosoldichten Deckel eignen sich zur Aufbewahrung biogefährdender Stoffe
Bestellinformation
Die Becher und Deckel sind separat lieferbar. Die Becher sind einzeln lieferbar und müssen in der richtigen Menge für den entsprechenden Rotor bestellt werden. Die Deckel sind paarweise lieferbar.
Spezifikation
TTH-400 Ausschwingrotor | |
Not Applicable | |
Cap | |
Runde Kappe für 400 ml-Becher, Paar |