Learn More
Thermo Scientific™ Zentrifugenbecher und -deckel für Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ Ausschwingrotoren 75-002-000 mit 4 Plätzen
Geeignet für Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R Zentrifugen mit 4-Positionsausschwingrotor 75-002-000.
Marke:  Thermo Scientific™ 75002002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10317552
  • 673.35 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit Zentrifugen vom Typ Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R bei Ausstattung mit 4-Platz-Ausschwingrotor 75-002-000.
Für rechteckige oder runde Becher.
  • Rechteckiger Becher(75-002-001) Fassungsvermögen: 150 ml
  • Rundbecher (75-002-002) Fassungsvermögen: 400 ml
  • Die aerosoldichten Deckel eignen sich zur Aufbewahrung biogefährdender Stoffe
Bestellinformation
Die Becher und Deckel sind separat lieferbar. Die Becher sind einzeln lieferbar und müssen in der richtigen Menge für den entsprechenden Rotor bestellt werden. Die Deckel sind paarweise lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TTH-400 Ausschwingrotor
Bucket
400 ml Runder Eimer
400 mL
400 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zentrifugenbecher und -deckel für Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ Ausschwingrotoren 75-002-000 mit 4 Plätzen > 400 ml Runder Eimer