Learn More
Micronova™ X24 Eimerauskleidung, Slimline 2000 kontrollierte Umgebung IRR26L
Bildung einer undurchdringlichen Barriere für starke Lösungen und Rohstoffe bei Verwendung zur Auskleidung von Reinraumbechern und Lagerbehältern.
259.00 CHF - 319.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttransport oder Flüssigkeitsbehälter |
Sterilität | Steril |
Sterilisationsmethode | Gammabestrahlung |
Produktcode | Marke | Abmessungen | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13152360
|
Micronova™
BKL1-1818IR |
45 x 45 cm (18 x 18 in.) | Wird einzeln doppelt verpackt geliefert |
319.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11952455
![]() |
Micronova™
BKL7-3119IR |
79 x 48 cm (31 x 19 in.) | Wird einzeln doppelt verpackt geliefert |
259.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Becherschutzfolie bildet eine undurchlässige Barriere zwischen Desinfektionsmittel und Behälter, um die Unversehrtheit des Desinfektionsmittels zu gewährleisten.
- Einfaches Mischen, Transportieren und Entsorgen von Reinigungsflüssigkeiten
- Gammabestrahlt
- LDPE/Nylon-Mischung
- Größe: 78.7 x 25.4 cm (31 x 10 in)
- Stärke: 3 mm
- Ohne Zwickel
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Produkttransport oder Flüssigkeitsbehälter | |
Steril | |
Gammabestrahlung |