Learn More
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer
Verwenden Sie diese Verdampferkolben mit jedem Rotationsverdampfer. Buchi™ Verdampferkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal für die Destillation von Lösungsmitteln.
Marke: BUCHI 033404
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Birnenförmige Hochleistungskolben für Rotationsverdampfer
- Ausschließliche Verwendung von DURAN Borosilikatglas 3.3
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen
- Beständig gegen Wärmeschocks und hohe Temperaturen in Kombination mit niedriger Wärmeausdehnung
- Konstante Überwachung der Homogenität der Glaswanddicke
- Hohe Dämpfung aufgrund der Sphärizität rotierender Glasteile
- Glasteile sind bei 560 °C spannungsfrei
- Erhältlich in Größen von 50 bis 3.000 ml
- Erhältlich unbeschichtet oder mit P+G-Beschichtung
Spezifikation
Standardglas | |
Rotationsverdampfer | |
Birne | |
29,2/32 | |
100 mL |
Verdampferkolben | |
Kunststoff und Glas | |
29,2/32 | |
60 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer > SJ 29,2/32; Volumen: 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur