Learn More
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer
Verwenden Sie diese Verdampferkolben mit jedem Rotationsverdampfer. Buchi™ Verdampferkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal für die Destillation von Lösungsmitteln.
Marke:  BUCHI 008739
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12704963
  • 89.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Pear shaped high-performance flasks for rotary evaporators
  • Exclusive use of DURAN borosilicate glass 3.3
  • High chemical resistance against acids, alkalis and organic substances
  • Resistant to thermal shocks and high temperatures combined with low thermal expansion
  • Constant monitoring of glass wall thickness uniformity
  • High degree of attention paid to sphericity of rotating glass parts
  • Glass parts are tension-relieved at 560°C
  • Available in volumes from 50mL to 3000mL
  • Available uncoated or with P+G coating
Spezifikation
Spezifikation
Standard Glass
Rotary evaporator
Pear
29.2/42
500 mL
Evaporating Flask
Uncoated
29.2/42
60°C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer > Evaporating flask; Size: 500 mL; Joint: SJ 29.2/42