Learn More
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer
Verwenden Sie diese Verdampferkolben mit jedem Rotationsverdampfer. Buchi™ Verdampferkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal für die Destillation von Lösungsmitteln.
Marke:  BUCHI 020729
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10648662
  • 153.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Birnenförmige Hochleistungskolben für Rotationsverdampfer
  • Exklusive Verwendung von DURAN Borosilikatglas 3.3
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Alkalien und organische Substanzen
  • Beständig gegen plötzlichen Temperaturwechsel und hohe Temperaturen kombiniert mit geringer thermaler Ausdehnung
  • Konstante Überwachung der einheitlichen Glaswanddicke
  • Hoher Grad an Aufmerksamkeit wurde auf die sphärische Form der sich drehenden Glasteile gelegt
  • Glasteile sind spannungsfrei bei 560 °C
  • Lieferbar in Volumina von 50 ml bis 3000 ml
  • Unbeschichtet oder mit P+G-Beschichtung lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Standardglas
Rotationsverdampfer
Birne
29,2/32
1000 mL
Verdampferkolben
Kunststoff und Glas
29,2/32
60 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer > SJ 29,2/32; Volumen:Gehäuse 1000mL