Learn More
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer
Verwenden Sie diese Verdampferkolben mit jedem Rotationsverdampfer. Buchi™ Verdampferkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal für die Destillation von Lösungsmitteln.
Marke:  BUCHI 000433
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10406021
  • 95.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Lieferbar in Volumen von 50 ml bis 3000 ml
  • Unbeschichtet oder mit P+G-Beschichtung lieferbar
  • Kat. Nr. 05-402-746 und 05-404-229 sind kompatibel mit dem R-210/R-215
  • Alle anderen Modelle sind kompatibel mit dem R II
Spezifikation
Spezifikation
Standardglas
Rotationsverdampfer
Birne
29,2/32
250 mL
Verdampferkolben
Unbeschichtet
29,2/32
60 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer > SJ 29,2/32; Volumen:250 ml