Learn More
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer
Verwenden Sie diese Verdampferkolben mit jedem Rotationsverdampfer. Buchi™ Verdampferkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal für die Destillation von Lösungsmitteln.
Marke: BUCHI 000434
Beschreibung
- Birnenförmige Hochleistungskolben für Rotationsverdampfer
- Exklusive Verwendung von DURAN Borosilikatglas 3.3
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Alkalien und organische Substanzen
- Beständig gegen plötzlichen Temperaturwechsel und hohe Temperaturen kombiniert mit geringer thermaler Ausdehnung
- Konstante Überwachung der einheitlichen Glaswanddicke
- Hoher Grad an Aufmerksamkeit wurde auf die sphärische Form der sich drehenden Glasteile gelegt
- Glasteile sind spannungsfrei bei 560 °C
- Lieferbar in Volumina von 50 ml bis 3000 ml
- Unbeschichtet oder mit P+G-Beschichtung lieferbar
Spezifikation
Standardglas | |
Rotationsverdampfer | |
Birne | |
29,2/32 | |
500 mL |
Verdampferkolben | |
Unbeschichtet | |
29,2/32 | |
60 °C |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N07L066 | Analysenzertifikat | 14/02/2025 | 000434.22,000434,EVF-970-090S,000434.30 |