Learn More
BUCHI Kondensatoren für Verdampfersysteme
Kondensatoren für den Einsatz mit verschiedenen Rotavapor™ und Syncore™ Modellen
Marke:  BUCHI 040642
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12752255
  • 2070.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Hoher Durchsatz durch modernes Design von Kondensatoren
  • Hochwiderstandsfähiges Glas bietet höchste Sicherheit (DURAN® Borosilikatglas 3.3)
  • Garantierte Dichtheit und Schutz vor gefährlichen Dämpfen durch hochpräzise Verbindungen
  • Maximale Stabilität und Sicherheit durch PLASTIC+GLAS-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
Kondensator C
Verdampfer Kondensation
Rotavapor R-205, R-210/R-215
Kunststoff und Glas
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Kondensatoren für Verdampfersysteme > Glaskondensator; Typ:Kaltfalle; P+G-Beschichtung:Ja