Learn More
BUCHI Zubehör für Siedepunktmessgerät
Siedepunktröhrchen für die Siwoloboff-Methode
344.00 CHF - 1015.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12030592
Unterlagen ansehen
BUCHI
019007
Siedepunkt-Röhrchen 100 Stück/Pck.
344.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12201507
Unterlagen ansehen
BUCHI
051890
Siedepunktkapillaren 100 Stück/Pck.
1015.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erfüllt die Standards Siwoloboff und EU-Arzneimittelbuch
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3
Autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Zubehör für Siedepunktmessgerät