Learn More
Robu™ Büchner Filter Funnels with Porosity 3 VitraPOR™ Glass Filter Discs
Robu™ Büchner Filter Funnels with Glass Filter Discs are made of pure borosilicate 3.3 glass and are highly resistant to most chemicals, including solvents, acids, and alkalis. The VitraPOR™ filter disc is rated as Porosity 3 (Pore size: 16 to 40 μm, Standard: ISO 4793-80).
39.40 CHF - 143.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 4793-80 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652) |
Porosität | Grade 3 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10481412
|
Robu™
21503 |
50 ml | 53 mm | 40 mm (OD); 36 mm (ID) | 10 mm |
39.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10032161
|
Robu™
21753 |
75 mL | 50 mm | 52 mm (Außendurchm.); 48 mm (Innendurchm.) | 10mm |
42.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10022231
|
Robu™
21123 |
125 mL | 56 mm | 65 mm (Außendurchm.); 60 mm (Innendurchm.) | 10mm |
61.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10003154
|
Robu™
21253 |
250 ml | 65 mm | 85 mm (OD); 80 mm (ID) | 18 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10225551
|
Robu™
21553 |
500 ml | 100 mm | 100 mm (OD); 95 mm (ID) | 22 mm |
86.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10265791
|
Robu™
21113 |
1000 ml | 115 mm | 130 mm (OD); 124 mm (ID) | 22 mm |
143.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Product Type: Büchner Filter Funnel
- Material: Borosilicate 3.3 Glass (Body), VitraPOR™ Glass (Filter)
- Porosity: Grade 3
- Pore Size: 16-40 μm
- Standard: ISO 4793-80
- For Use With (Application): Filtration
- For Use With (Equipment): Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652)
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Äußerst widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Alkalien | |
Grade 3 | |
Büchner-Trichter |
ISO 4793-80 | |
Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652) | |
16 to 40 μm |