Learn More
BTZO 1, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Macrophage migration inhibitory factor (MIF) binder (Kd = 68.6 nM). Activates antioxidant response element (ARE)-mediated gene expression. Suppresses oxidative stress-induced cardiomyocyte apoptosis in vitro. Cardioprotective.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | BTZO 1 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 240.28 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BTZO 1, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur